missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Colonne Vydac™ 219TP Diphenyl HPLC
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
Description
Associe une rétention modérée à une sélectivité unique.
- Mentionnée dans plus de 9000 brevets, la Vydac 300Å TP est la norme industrielle pour les séparations de peptides, de protéines et de grosses molécules
- Les phases à liaison polymérique ont une durée de vie de colonne exceptionnellement longue et une lixiviation de phase négligeable
- Bibliothèque d’'applications étendue basée sur plus de deux décennies d’expérience
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| À utiliser avec | Les phases à liaison polymérique ont une durée de vie de colonne exceptionnellement longue et une lixiviation de phase négligeable, une bibliothèque d’applications étendue basée sur plus de vingt années d’expérience |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 5 μm |
| Porosité | 300 Å |
| Surface spécifique | 60 à 110 m2/g |
| Type d’USP | L11 |
| Phase stationnaire | Diphényle |
| Matériau de remplissage | Silice |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu