Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers qualitatifs de grade 1288, format disque
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
42 mm
80 mm
300 mm
Unit Size:
100 pièces
Description
- Résistants à l’état humide.
- Fabriqués en pâte raffinée et linters avec > 95 % de teneur en cellulose alpha.
- Teneur en cendres de < 0,1 % conformément à la norme DIN 54370
Specifications
Specifications
| Poids de base | 84 g/m2 |
| Format | Disque |
| Matériau | Linters de coton et pâte raffinée (< 95 % de cellulose alpha) |
| Particle Retention | 12 à 15 μm |
| Vitesse de filtration | 10 s |
| Qualité | 1288 |
| Quantité | 100 / boîte |
| Épaisseur (métrique) | 0,21 μm |
| Diamètre (métrique) | 42 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction