Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers qualitatifs de grade 1289, format disque
Tous les produits Sartorius ProduitsDescription
- Résistants à l’état humide.
- Fabriqués en pâte raffinée et linters avec > 95 % de teneur en cellulose alpha.
- Teneur en cendres de < 0,1 % conformément à la norme DIN 54370
Spécification
Spécification
| Poids de base | 84 g/m2 |
| Format | Disque |
| Matériau | Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha) |
| Particle Retention | 8 à 12 μm |
| Vitesse de filtration | 20 s |
| Qualité | 1289 |
| Quantité | 100 / boîte |
| Épaisseur (métrique) | 0,21 mm |
| Diamètre (métrique) | 40 mm |