Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers qualitatifs de grade 292, format disque
Code produit. 15982880 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
15 mm
20 mm
50 mm
60 mm
85 mm
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Diamètre (métrique) unitSize
15982880 15 mm 100 pièces
15992880 20 mm 100 pièces
15922890 50 mm 100 pièces
15932890 60 mm 100 pièces
15942890 85 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit. 15982880 Fournisseur Sartorius Stedim Biotech™ Code fournisseur FT3205015
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les papiers qualitatifs de grade 292, format disque, de Sartorius Stedim Biotech™, sont particulièrement adaptés aux analyses qualitatives nécessitant une faible teneur en cendres.
  • Linters de coton pur ou linters de coton avec pâte raffinée
  • Aucun additif, tels que les agents de résistance à l’état humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Poids de base 87 g/m2
Format Disque
Matériau Linters de coton (faible teneur en azote et en nitrates ; < 0,06% de cendres)
Particle Retention 5 à 8 μm
Vitesse de filtration 45 s
Qualité 292
Quantité 100 / boîte
Épaisseur (métrique) 0,18 m
Diamètre (métrique) 15 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.