Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers qualitatifs de grade 292, format disque
Code produit. p-7084264 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
15 mm
20 mm
50 mm
60 mm
85 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15982880
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ FT3205015
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les papiers qualitatifs de grade 292, format disque, de Sartorius Stedim Biotech™, sont particulièrement adaptés aux analyses qualitatives nécessitant une faible teneur en cendres.
  • Linters de coton pur ou linters de coton avec pâte raffinée
  • Aucun additif, tels que les agents de résistance à l’état humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids de base 87 g/m2
Format Disque
Matériau Linters de coton (faible teneur en azote et en nitrates ; < 0,06% de cendres)
Particle Retention 5 à 8 μm
Vitesse de filtration 45 s
Qualité 292
Quantité 100 / boîte
Épaisseur (métrique) 0,18 m
Diamètre (métrique) 15 mm