Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers quantitatifs de grade 393, format disque
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Fabriqués 100 % en linters de coton avec une teneur en cellulose alpha de < 98 %
- Lavés à l'acide pour rendre les papiers exempts de cendre et obtenir une pureté optimale (teneur en cendres de ≤ 0,01 % selon DIN 540370 )
- Résistants à l’humidité
- Boîte à code couleur pour faciliter la sélection
- Filtration très fine, très dense et très lente
Especificaciones
Especificaciones
| Poids de base | 100 g/m2 |
| Format | Disque |
| Matériau | 100 % linters de coton (<98 % d’alpha-cellulose ; sans cendres) |
| Particle Retention | 1 μm |
| Vitesse de filtration | 300 s |
| Qualité | 393 |
| Quantité | 100 / boîte |
| Épaisseur (métrique) | 0,17 mm |
| Diamètre (métrique) | 25 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?