Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers quantitatifs de grade 393, format disque
Code produit. 15952880 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
25 mm
47 mm
100 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. Diamètre (métrique) unitSize
15952880 47 mm 100 pièces
15942880 25 mm 100 pièces
15962880 100 mm 100 pièces
3 options
Code produit. 15952880
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ FT3127047
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les papiers quantitatifs de grade 393, format disque de Sartorius Stedim Biotech™ sont adaptés aux analyses quantitatives et gravimétriques ainsi qu'à la filtration sous pression ou sous vide.
  • Fabriqués 100 % en linters de coton avec une teneur en cellulose alpha de < 98 %
  • Lavés à l'acide pour rendre les papiers exempts de cendre et obtenir une pureté optimale (teneur en cendres de ≤ 0,01 % selon DIN 540370 )
  • Résistants à l’humidité
  • Boîte à code couleur pour faciliter la sélection
  • Filtration très fine, très dense et très lente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids de base 100 g/m2
Format Disque
Matériau 100 % linters de coton (<98 % d’alpha-cellulose ; sans cendres)
Particle Retention 1 μm
Vitesse de filtration 300 s
Qualité 393
Quantité 100 / boîte
Épaisseur (métrique) 0,17 mm
Diamètre (métrique) 47 mm