Learn More
Cytiva Grade 3MM Chr Filter Paper for Blotting
Filter paper for blotting
283.00€ - 560.00€
Spécification
Description | Papier filtre pour le transfert |
---|---|
Qualité | Grade 3MM Chr |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15893704
|
Cytiva
3030-909 |
40 x 40 cm |
283.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15520113
|
Cytiva
3030-928 |
60 x 60 cm |
560.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Grade 3MM Chr
- Carré
Spécification
Papier filtre pour le transfert | |
Grade 3MM Chr |