Learn More
Sartorius™ Papiers filtres en cellulose et terre diatomée à filtre plié de grade 470
Offrent une meilleure capacité de séparation et retiennent rapidement les particules les plus fines à des débits élevés.
Marque:  Sartorius™ FT-4-606-150
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10002291
  • 105.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 18-07-2024
Description
  • À utiliser pour la filtration des précipités les plus fins, semi-colloïdaux, notamment ceux constitués de protéines, d’argile ou de baryum précipité à froid
  • À utiliser pour la clarification de la bière, du vin, de l’urine lors des tests spectrophotométriques ou réfractométriques
Spécification
Spécification
Plié
80 sec
470
0,32 mm
150 mm
Cellulose et terre de diatomées
Offrent une bien meilleure capacité de séparation que les papiers de cellulose pure au même débit de filtration
100/boîte
Papiers filtres terre de diatomée