Learn More
Sartorius™ Papiers séparateurs de phase imprégnés de silicone de qualité 480
Code produit. 10049650 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
90 mm
110 mm
185 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. Diamètre (métrique) unitSize
10049650 110 mm 100 pièces
10039520 185 mm 100 pièces
10223241 90 mm 100 pièces
3 options
Code produit. 10049650
Marque: Sartorius™ FT3602110
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Imprégnés de silicone stable, ils sont hydrophobes. Les papiers séparateurs de phase imprégnés de silicone de calibre 480 Sartorius™ éliminent la nécessité d’utiliser des entonnoirs de séparation.
  • Retient l’eau et permet aux solvants de passer au travers
  • Le débit s’arrête automatiquement lorsque la totalité du solvant s’est écoulée
Applications :
  • Filtration des solvants organiques contaminés par l’eau pour séparer la phase aqueuse de la phase organique
  • Filtration de solvants d’extraction dans des laboratoires cliniques ou médicaux
  • Séparation des émulsions formées au cours de l’extraction de produits végétaux aqueux ou de solutions médicamenteuses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Disque
Matériau Papier imprégné de silicone
À utiliser avec (application) Papier spécial permettant de séparer la phase aqueuse de la phase organique
Qualité 480
Quantité 100/boîte
Épaisseur (métrique) 0,19 mm
Type Papier filtre qualitatif
Diamètre (métrique) 110 mm