Learn More
Sartorius™ Papiers séparateurs de phase imprégnés de silicone de qualité 480
Imprégnés de silicone stable, ils sont hydrophobes. Les papiers séparateurs de phase imprégnés de silicone de calibre 480 Sartorius™ éliminent la nécessité d’utiliser des entonnoirs de séparation.
23.60€ - 86.10€
Spécification
Format | Disque |
---|---|
Matériau | Imprégné de silicone |
À utiliser avec (application) | Papier spécial permettant de séparer la phase aqueuse de la phase organique |
Qualité | 480 |
Quantité | 100/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10049650
|
Sartorius™
FT-3-602-110 |
110 mm |
34.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10039520
|
Sartorius™
FT-3-602-185 |
185 mm |
86.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10223241
|
Sartorius™
FT-3-602-090 |
90 mm |
23.60€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Retient l’eau et permet aux solvants de passer au travers
- Le débit s’arrête automatiquement lorsque la totalité du solvant s’est écoulée
Applications :
- Filtration des solvants organiques contaminés par l’eau pour séparer la phase aqueuse de la phase organique
- Filtration de solvants d’extraction dans des laboratoires cliniques ou médicaux
- Séparation des émulsions formées au cours de l’extraction de produits végétaux aqueux ou de solutions médicamenteuses
Spécification
Disque | |
Papier spécial permettant de séparer la phase aqueuse de la phase organique | |
100/boîte | |
Papier filtre qualitatif |
Imprégné de silicone | |
480 | |
0,19 mm |