Learn More
Sartorius™ Papiers séparateurs de phase imprégnés de silicium de qualité 480F
Code produit. 10108731 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
90 mm
125 mm
150 mm
185 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10108731
Marque: Sartorius™ FT4602150
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Imprégnés de silicone stable, ils sont hydrophobes. Les papiers séparateurs de phase imprégnés de silicone de qualité 480F Sartorius™ éliminent la nécessité d’utiliser des entonnoirs de séparation.
  • Retient l’eau et permet aux solvants de passer au travers
  • Le débit s’arrête automatiquement lorsque la totalité du solvant s’est écoulée
Applications :
  • Filtration des solvants organiques contaminés par l’eau pour séparer la phase aqueuse de la phase organique
  • Filtration de solvants d’extraction dans des laboratoires cliniques ou médicaux
  • Séparation des émulsions formées au cours de l’extraction de produits végétaux aqueux ou de solutions médicamenteuses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Plié
Matériau Papier imprégné de silicone
À utiliser avec (application) Papier spécial permettant de séparer la phase aqueuse de la phase organique
Qualité 480F
Quantité 100/boîte
Épaisseur (métrique) 0,19 mm
Type Papier filtre qualitatif
Diamètre (métrique) 150 mm