Learn More
Sartorius™ Papiers séparateurs de phase imprégnés de silicium de qualité 480F
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
90 mm
125 mm
150 mm
185 mm
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Retient l’eau et permet aux solvants de passer au travers
- Le débit s’arrête automatiquement lorsque la totalité du solvant s’est écoulée
Applications :
- Filtration des solvants organiques contaminés par l’eau pour séparer la phase aqueuse de la phase organique
- Filtration de solvants d’extraction dans des laboratoires cliniques ou médicaux
- Séparation des émulsions formées au cours de l’extraction de produits végétaux aqueux ou de solutions médicamenteuses
Spécification
Spécification
| Format | Plié |
| Matériau | Papier imprégné de silicone |
| À utiliser avec (application) | Papier spécial permettant de séparer la phase aqueuse de la phase organique |
| Qualité | 480F |
| Quantité | 100/boîte |
| Épaisseur (métrique) | 0,19 mm |
| Type | Papier filtre qualitatif |
| Diamètre (métrique) | 150 mm |