Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papier lisse, de grade 4b, pour analyses qualitatives et techniques, format feuille
Code produit. 15982750 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
163 x 290 mm
203 x 203 mm
210 x 297 mm
450 x 450 mm
900 x 900 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 15982750
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ FT2309210297
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le papier lisse, de grade 4 b pour analyses qualitatives et techniques, de Sartorius Stedim Biotech™, format feuille, est adapté aux applications analytiques et techniques et présente un filtrage rapide moyen.
  • Fabriqué en linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose alpha de > 95 %
  • Filtrage moyen rapide
  • Non stériles et conditionnés en vrac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids de base 75 g/m2
Format Feuille
Matériau Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha)
Particle Retention 8 à 12 μm
Vitesse de filtration 22 s
Qualité 4 b
Quantité 100 / boîte
Épaisseur (métrique) 0,15 μm
Type Papier filtre qualitatif
Dimensions (L x l) 210 x 297 mm