Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papier lisse, de grade 4b, pour analyses qualitatives et techniques, format feuille
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
163 x 290 mm
203 x 203 mm
210 x 297 mm
450 x 450 mm
900 x 900 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
500 pièces
Description
- Fabriqué en linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose alpha de > 95 %
- Filtrage moyen rapide
- Non stériles et conditionnés en vrac
Spécification
Spécification
| Poids de base | 75 g/m2 |
| Format | Feuille |
| Matériau | Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha) |
| Particle Retention | 8 à 12 μm |
| Vitesse de filtration | 22 s |
| Qualité | 4 b |
| Quantité | 500 / boîte |
| Type | Papier filtre qualitatif |
| Dimensions (L x l) | 163 x 290 mm |