Learn More
Fisherbrand™ Papier de protection de surface de grade 604
Code produit. 11725375 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
500 x 600 mm
50 m x 46 cm
50 m x 6 cm
520 x 420 mm
570 x 460 mm
Type d’emballage:
Feuilles individuelles
Rouleau
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Code produit. 11725375
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçu pour protéger les surfaces de laboratoire contre les déversements dangereux. Le papier de protection de surface Fisherbrand™ de grade 604 protège contre les dommages dus aux impacts et aux liquides acides, toxiques, corrosifs et radioactifs.
  • Disponible sous forme de feuilles ou de rouleaux
  • Le papier absorbant 125 g/m2 avec support en polyéthylène absorbe rapidement les déversements et empêche leur écoulement sur la surface de travail
Spécification
Type de produit Papier de protection de surface
Matériau Papier de qualité 604
Longueur (métrique) 600 mm
Largeur (métrique) 500 mm
Dimensions (L x l) 500 x 600 mm
Matière absorbante Polyéthylène
Couleur Blanc
Épaisseur 0.25mm
Quantité 100 feuilles
Type d’emballage Feuilles individuelles