Learn More
Fisherbrand™ Papier Joseph ultra absorbant de calibre 605
Code produit. 11790555 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
120 x 120 mm
150 x 150 mm
220 x 400 mm
500 x 350 mm
Format:
Feuille
Feuille pliée
Quantité d’emballage:
100 paquets
200 Paquets
500 Paquet
500 paquets
50 paquets
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
500 pièces
Code produit. 11790555
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisé dans les laboratoires et les hôpitaux. Le papier Joseph très absorbant Fisherbrand ™ de grade 605 est mince et non pelucheux.
Applications :
  • Nettoyage et séchage de récipients en verre, de tubes, de flacons, de plaques microscopiques, de flacons
Spécification
Longueur (métrique) 220 mm
Largeur (métrique) 400 mm
Dimensions (L x l) 220 x 400 mm
Format Feuille
À utiliser avec (application) Nettoyage et séchage des récipients en verre, tubes, flacons, plaques microscopiques, bouteilles dans les laboratoires et les hôpitaux
Quantité d’emballage 500 paquets
Qualité 605