Learn More
Fisherbrand™ Papier Joseph de grade 608
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Format:
Feuille
Feuille pliée
Quantité d’emballage:
40 Paquets
800 Paquet
Conditionnement:
40 pièces
800 pièces
Description
- Papier fin 25 g/m2
- très absorbant et sans peluche
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 500 mm |
| Largeur (métrique) | 350 mm |
| Dimensions (L x l) | 500 x 350 mm |
| Format | Feuille pliée |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage et séchage des récipients en verre, tubes, flacons, plaques microscopiques, bouteilles dans les laboratoires et les hôpitaux |
| Quantité d’emballage | 800 Paquet |
| Qualité | 608 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction