Learn More
Fisherbrand™ Cartouche d’extraction en fibres de cellulose et linter de coton grade 7
Code produit. 11734053 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
16 mm
19 mm
19 mm
22 mm
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
33 mm
33 mm
34 mm
35 mm
37 mm
41 mm
41 mm
43 mm
58 mm
70 mm
80 mm
Longueur (métrique):
40 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
130 mm
130 mm
150 mm
170 mm
200 mm
240mm
250 mm
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 11734053
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adaptées à tous les systèmes d’extraction.
  • 100 % pures fibres de linter de coton
  • Neutre et sans matières grasses
  • Haute résistance mécanique
  • Excellente capacité de rétention
Applications :
  • Extraction de soufre
  • Extraction de la teneur en lipides libres dans les denrées alimentaires
  • Détermination de la poussière et du goudron dans l’air et les gaz industriels
  • Analyse des laques et liants dans les couleurs de peinture
  • Contrôle des émissions provenant des fumées de cheminées industrielles
  • Analyse gravimétrique des poussières dans les gaz
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur 33 mm
Matériau Fibres de cellulose et linters en coton de haute pureté
À utiliser avec (application) Extraction de soufre dans les masses gazeuses, détermination de la poussière et du goudron dans l’air et les gaz industriels
Qualité 7
À utiliser avec (équipement) Convient à tous les systèmes d’extraction
Longueur (métrique) 100 mm
Type de produit Cartouche d’extractio