Learn More
Fisherbrand™ Cartouche d’extraction en fibres de cellulose et linter de coton grade 7
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
16 mm
19 mm
19 mm
22 mm
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
33 mm
33 mm
34 mm
35 mm
37 mm
41 mm
41 mm
43 mm
58 mm
70 mm
80 mm
Longueur (métrique):
40 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
130 mm
130 mm
150 mm
170 mm
200 mm
240mm
250 mm
Conditionnement:
25 pièces
Description
- 100 % pures fibres de linter de coton
- Neutre et sans matières grasses
- Haute résistance mécanique
- Excellente capacité de rétention
Applications :
- Extraction de soufre
- Extraction de la teneur en lipides libres dans les denrées alimentaires
- Détermination de la poussière et du goudron dans l’air et les gaz industriels
- Analyse des laques et liants dans les couleurs de peinture
- Contrôle des émissions provenant des fumées de cheminées industrielles
- Analyse gravimétrique des poussières dans les gaz
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) intérieur | 41 mm |
| Matériau | Fibres de cellulose et linters en coton de haute pureté |
| À utiliser avec (application) | Extraction de soufre dans les masses gazeuses, détermination de la poussière et du goudron dans l’air et les gaz industriels |
| Qualité | 7 |
| À utiliser avec (équipement) | Convient à tous les systèmes d’extraction |
| Longueur (métrique) | 123 mm |
| Type de produit | Cartouche d’extractio |