Learn More
Fisherbrand™ Cartouche d’extraction en microfibre de verre de grade 8
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
80 mm
Diamètre (métrique) intérieur:
25 mm
Conditionnement:
25 pièces
Description
Cartouche d'extraction
• Pour extracteur Sohxlet
• Cartouche d'extraction grade 8 en fibre de verre sans liant
• Pour extracteur Sohxlet
• Cartouche d'extraction grade 8 en fibre de verre sans liant
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) intérieur | 25 mm |
| Matériau | Microglass Fiber |
| À utiliser avec (application) | Extraction of Sulfur in gaseous masses, determination of dust and tar in industrial air and gases |
| Qualité | 8 |
| Longueur (métrique) | 80 mm |
| Température max. (métrique) | 500°C |
| Type de produit | Extraction Thimble |