Learn More
Fisherbrand™ Papier de transfert à usage spécial grade 903
Code produit. 11759835 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
120 x 120 mm
130 x 130 mm
150 x 150 mm
160 x 160 mm
170 x 170 mm
220 x 220 mm
230 x 230 mm
250 x 250 mm
300 x 250 mm
350 x 350 mm
500 x 500 mm
650 x 500 mm
Format:
Feuille
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11759835
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Détermination de l’absorption d’eau.
  • Poids : 255 g/m2
  • Absorption : 490 ml/cm2
  • Épaisseur : 0,40mm
  • Absorption capillaire : De 75 à 85 mm (Klemm)
Applications :
  • Détermination de l’absorption d’eau dans la production de papier de format selon la méthode Cobb
  • Test de la formation de feuilles dans l’industrie de la pâte de cellulose
Certifications
ISO EN 20535
Spécification
Longueur (métrique) 120 mm
Largeur (métrique) 120 mm
Dimensions (L x l) 120 x 120 mm
Format Feuille
À utiliser avec (application) Determination of absorption of water in the production of sized Paper according to the Cobb test, testing of the formation of sheets in the Cellulose paste industry
Quantité d’emballage 100 Pk.
Qualité 903
Épaisseur (métrique) 0.4 mm