Learn More
Fisherbrand™ Papier de transfert à usage spécial grade 904
Code produit. 11769895 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
150 x 300 mm
200 x 200 mm
220 x 220 mm
500 x 500 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11769895
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Détermination de l’absorption d’eau.
Papier buvard
• Papier buvard grade 904
• Feuille
Spécification
Longueur (métrique) 200 mm
Largeur (métrique) 200 mm
Dimensions (L x l) 200 x 200 mm
Format Sheet
À utiliser avec (application) Determination of absorption of water in the production of sized Paper according to the Cobb test, testing of the formation of sheets in the Cellulose paste industry
Quantité d’emballage 100 Pk.
Qualité 904
Épaisseur (métrique) 0.41 mm