Learn More
Fisherbrand™ Papiers pour test de germination et de semence, grade 907, disque simple
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
85 mm
90 mm
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Papier résistant à l’humidité 160 g/m² ;
- Absorbant
- Exempt de chlore
- Le pH doit être compris entre 6,0 et 7,5
- Pour les petites graines telles que les graminées et les fleurs
- De couleur blanche
Spécification
Spécification
| Poids de base | 160 g/m2 |
| Couleur | blanc |
| Matériau | Papier |
| À utiliser avec (application) | Tests de germination d’échantillons de semences |
| Nb par paquet | 100 |
| Plage de pH | 6 à 7,5 |
| Épaisseur (métrique) | 0,38mm |
| Type | Papier d’analyse pour graines et germination |
| Diamètre (métrique) | 85 mm |