Learn More
Fisherbrand™ Papier réactif
Code produit. 11930695 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type:
Papier Litmus neutre
Papier amidonné d’iodure de potassium
Papier litmus bleu
Papier litmus rouge
Indicateur coloré:
Blanc
Bleu
Rouge
Violet
Dimensions (L x l):
5 m x 10 mm
5 m x 7 mm
60 x 10 mm
Format:
Rouleau
Tube
Conditionnement:
1 pièce
200 pièces
4 pièces
Code produit. 11930695
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisé pour les analyses générales.
  • Contrôle général des réactions acides ou alcalines
Couleur :
  • Bleu Litmus : Bleu à rouge
  • Litmus neutre : Violet à bleu / rouge
  • Rouge Litmus : Rouge à bleu
Applications :
  • Détermination rapide de la valeur de pH pour les applications industrielles
  • Analyse générale dans les établissements scolaires
  • Utilisation en formation
Spécification
Indicateur coloré Violet
Format Rouleau
À utiliser avec (application) Détermination rapide de la valeur de pH pour les applications industrielles, l’analyse générale dans les établissements scolaires et la formation
Quantité Rouleau de 1
Type Papier Litmus neutre
Dimensions (L x l) 5 m x 10 mm
Longueur (métrique) 5 m
Largeur (métrique) 10 mm