Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers lisses de grade 918 pour analyses qualitatives et techniques, format disque
Code produit. 15962970 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
30 mm
40 mm
55 mm
90 mm
204 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Code produit. Diamètre (métrique) unitSize
15962970 30 mm 1000 pièces
15972970 40 mm 100 pièces
15982970 55 mm 100 pièces
15992970 90 mm 100 pièces
15902980 204 mm 100 pièces
5 options
Code produit. 15962970
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ FT3607030R
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les papiers lisses, de grade 918, pour analyses qualitatives et techniques, format disque, de Sartorius Stedim Biotech™, sont adaptées aux applications analytiques et techniques et présentent un débit moyen rapide à lent.
  • Fabriqués en pâte raffinée et linters de coton avec une teneur en cellulose alpha de > 95 %
  • Filtrage moyen rapide à lent
  • Non stériles, conditionnés en vrac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids de base 85 g/m2
Format Disque
Matériau Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha)
Particle Retention 6 à 10 μm
Vitesse de filtration 45 s
Qualité 918
Quantité 1000 / boîte
Épaisseur (métrique) 0,17 mm
Type Papier filtre qualitatif
Diamètre (métrique) 30 mm