Learn More
Fisherbrand™ Papier de stérilisation grade 926
Code produit. p-8002096 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
50 x 50 cm
60 x 60 cm
65 x 65 cm
75 x 75 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
Code produit. 11714586
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisé comme emballage pour vêtements médicaux.
  • Poids : 60 g/m2
  • Papier crêpé
Applications :
  • pour la stérilisation à la vapeur, aux gaz, par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité EN 868-2
Couleur Vert
À utiliser avec (application) Emballage des vêtements médicaux, des instruments chirurgicaux et d’autres articles utilisés pour la stérilisation aux rayons gamma, à la vapeur et au gaz
Matériau Papier
Quantité 250 Paquets
Dimensions (L x l) 100 x 100 cm
Longueur (métrique) 100 cm
Largeur (métrique) 100 cm
Poids (métrique) 60 gsm
Type de produit Papier de stérilisation
Qualité 926