Learn More
Sartorius™ Plaques filtres à membrane en pâte raffinée de grade C 160
Marque: Sartorius™ FT-2-343-580580
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Feuille | |
Non stérile | |
100/paquet | |
Plaques filtres à membrane | |
580 mm |
Pâte raffinée | |
Utilisés pour la filtration des huiles de cuisson et de transformateurs, comme absorbants de sérum humain et comme papiers de base pour une imprégnation supplémentaire avec certains réactifs | |
0,3 mm | |
580 x 580 mm | |
580 mm |