Learn More
De Buyer™ Seau gradué en acier inox
Code produit. 11980605
Click to view available options
Longueur (métrique):
31,5cm
33 cm
34 cm
Conditionnement:
1 pièce
Capacité (métrique):
10 l
15 L
Hauteur (métrique):
23,5cm
23.5 cm
Code produit. 11980605
Marque: De Buyer™ 3274.12N
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rincez, transportez ou stockez des substances avec le seau gradué en acier inoxydable De Buyer™. Il est utile pour tous les types de tâches à l’intérieur et à l’extérieur du laboratoire.
  • Acier inox
  • Capacités de 10 litres et 15 litres
  • 1 de chaque
  • Avec rebord
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 28 cm
Longueur (métrique) 33 cm