Learn More
KARTELL Bouteille graduée
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Low form, circular base.
- Excellent chemical resistance.
- Autoclavable.
- Permanent graduations moulded into cylinders.
- Can withstand temperatures up to 170°C.
- SUITABLE FOR FOODSTUFF.
- MATERIAL: PMP
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Matériau | PMP |
| Jetable | Reusable |
| Graduations | 2 mL |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Base Type | Circulaire |
| Hauteur (impériale) | 3.43 in. |
| Hauteur (métrique) | 87 mm |
| Type | Bouteille graduée |