Learn More
Brand™ Tube à centrifuger en verre gradué
Code produit. 11858261 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Graduations:
0 à 10 ml
0 à 15 ml
Matériau:
AR-GLAS™
Verre borosilicaté (3.3)
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11858261
Marque: Brand™ 778313
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Graduations et inscriptions en émail blanc à contraste élevé.
  • Fabriqués soit en AR-GLAS™ soit en Boro 3.3
  • Capacité de 15 ml
  • Fournis par boîtes de 10
  • Subdivision graduée de 0,1 ml sur tous les modèles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 15 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Nbre par carton 10 paquet
Nb par paquet 10
Quantité 10/Bte
Forme du fond Conique
Diamètre (métrique) 17 mm
Graduations 0 à 10 ml
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 3500 x g