Learn More
Kartell™ Béchers de forme basse gradués
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Description
- Fabriqués en résine fluorée de perfluoroalkoxy
- Plage de températures de −250° à +270°C
Spécification
Description | Transparent |
Diamètre (métrique) externe | 32mm |
Capacité (métrique) | 25 ml |
Matériau | PFA |
Hauteur (métrique) | 50mm |
Type | Gradué |
Graduated | Oui |
Modèle | Forme basse |