Learn More
Bochem™ Bécher gradué
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Description
- Fabriqué en acier inox
- Forme conique
- Avec socle
Spécification
Type de base | Conique |
Diamètre (métrique) supérieur | 160mm |
Capacité (métrique) | 2 000 ml |
Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
Hauteur (métrique) | 185mm |
Comprend | Base |
Incréments | Graduations de 100 ml |