Learn More
Sampling Systems™ Graduated SteriWare Beakers
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
2 l
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
15 pièces
40 pièces
50 pièces
Description
- Made from food grade, FDA and EC compliant polypropylene
- Available sterile and non-sterile
- Wide range of sizes
- 100% manufactured and packed in a cleanroom
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2 l |
| Matériau | Polypropylene |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Single-use |
| Graduated | Oui |
| Certifications/Conformité | FDA |
| Scale | Échelle moulée |
| Modèle | Low Form |