Learn More
3M™ Décapant pour graffitis 3000
Code produit. p-7213704
Click to view available options
Volume (métrique):
500 mL
5 L
Conditionnement:
4 bouteilles
Code produit. 17179340
Marque: 3M™ 7100030785
Formulated to quickly and effectively remove graffiti from brickwork and concrete surfaces. Effective on a wide range of graffiti substances including aerosol spray paint, permanent markers, crayon, and emulsion paint.
  • Éliminateur de graffitis pour surfaces en plastique, peintes ou vernie
  • Efficace contre la peinture en aérosol, les marqueurs permanents, le rouge à lèvres, le crayon et la peinture à émulsion
  • La forme liquide du solvant permet une pénétration et une élimination rapides des graffitis
  • Ne contient pas de NEP (N-éthyl-pyrrolidone) ou de NMP (N-méthyl-2-pyrrolidone) utilisés dans d’autres éliminateurs de graffitis, ce qui peut poser un risque significatif pour la santé
  • Son odeur minimale améliore le confort et l’efficacité de l’agent de nettoyage contrairement aux produits chimiques traditionnels qui émettent de puissantes odeurs et des vapeurs nocives
  • Faible impact sur l’environnement car le produit ne contient pas de solvants aromatiques, aliphatiques ou chlorés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Éliminateur de graffitis
Volume (métrique) 500 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3M Graffiti Remover 3000 (New formulation)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Fatty acids, C16-18,Ethyl 3-ethoxypropionate, Dimethyl Adipate, Dimethyl Succinate
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 4% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 10% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.