Learn More
BD Cristal violet de Gram
Code produit. 11778193
Click to view available options
Quantité:
1 gallon (3,8 l)
4 x 250 ml
Conditionnement:
1L
3.80L
Code produit. 11778193
Marque: BD 212525
Peut être utilisé comme réactif de remplacement pour les kits de coloration de Gram BD™. Le cristal violet de Gram BD™ est utilisé comme colorant primaire dans un processus de coloration de Gram en 4 étapes. Disponibles en flacons de 250 ml pour une utilisation directe ou en récipients d’un gallon pour le stockage de gros.
Les réactifs pour la coloration de Gram sont utilisés pour colorer des microorganismes provenant de cultures ou d’échantillons avec la méthode de coloration différentielle de Gram.
  • Les kits de coloration complets évitent les difficultés associées aux procédures de coloration de Gram et incluent un plateau compact pour maintenir les flacons de réactif de 250 ml
  • Les flacons incassables sont dotés de bouchons à charnière avec embout anti-gouttes toujours propre qui facilitent la régulation du débit et aident à prévenir les taches et les déversements
  • Les étiquettes à code couleur permettent une identification rapide du réactif
Informations sur la commande
Disponibles en boîtes de quatre flacons de 250 ml ou en flacons individuels d’un gallon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Cristal violet
Quantité 4 x 250 ml
Certifications/Conformité CE
Format Liquide
À utiliser avec (application) Utilisé pour la coloration différentielle de Gram appliquée à des micro-organismes provenant de cultures ou d’échantillons
Couleur Violet
Conditions de stockage 15deg; à 30deg;C
Type d’emballage Flacon de réactif prêt à l’emploi
Type de coloration Cristal violet
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: isopropanol, methanol, ethanol, C.I. basic violet 3