Learn More
Grant Instruments™ Couvercle de sécurité de série QB
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour systèmes à 1 bloc
Pour systèmes à 2 bloc
Systèmes à 4 blocs
Description
- À utiliser avec les dispositifs de chauffage de blocs à sec de série QB
- La structure en acrylique offre une meilleure visibilité
- Empêche toute brûlure en cas de contact accidentel avec le bloc chaud
- Hauteur de dégagement de 85 mm
Spécification
Couleur | Transparent |
À utiliser avec (équipement) | Systèmes à 4 blocs |
Matériau | Acrylique |
Type | Accessoire ; Couvercle de sécurité |
À utiliser avec (application) | Offre une visibilité maximale et permet d’éviter tout contact accidentel d’un bloc chaud ou toute contamination d’échantillons par des éclaboussures |
Hauteur (métrique) | 85 mm |