Learn More
asecos™ Granulat grain ultra fin universel
Code produit. 17866566 Tous les produits asecos Produits
Change view
Click to view available options
Poids (métrique):
10 kg
30 kg
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
Code produit. Poids (métrique) unitSize
17866566 10 kg 1 pièce
17896366 30 kg 3 pièces
2 options
Code produit. 17866566
Marque: asecos™ 14394
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour la prise des huiles, des bases, des lipides, des carburants et des vernis etc.
  • 0,3-0,7 mm Granulométrie
  • Sac de 10 kg lie jusqu’à 11 l de mazout
  • Pénètre dans les creux et les fissures les plus fins
  • Convient parfaitement aux applications nécessitant peu de déchets et une force d’aspiration très élevée
Spécification
Matériau Loose Particulate
Type Granulés absorbants
Poids (impériale) 22.05 lb.
Poids (métrique) 10 kg