Learn More
asecos™ Granulat grain ultra fin universel
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
10 kg
30 kg
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
Description
- 0,3-0,7 mm Granulométrie
- Sac de 10 kg lie jusqu’à 11 l de mazout
- Pénètre dans les creux et les fissures les plus fins
- Convient parfaitement aux applications nécessitant peu de déchets et une force d’aspiration très élevée
Specifications
Specifications
| Matériau | Loose Particulate |
| Type | Granulés absorbants |
| Poids (impériale) | 22.05 lb. |
| Poids (métrique) | 10 kg |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction