Learn More
Électrode en graphite, pointe contre-sphérique, dia. 6,15 Mm, longueur 38,10 mm, 99,9995 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 Pc.
Conditionnement:
Tube
Conditionnement:
100 pièces
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Graphite electrode |
| Conditionnement | Tube |
| Quantité | 100 Pc. |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Poorly soluble in general solvents. Soluble in molten nickel. |
| Pourcentage de pureté | 99.9995% |