Learn More
Macherey-Nagel™ Ferrule en graphite pour instruments Hewlett-Packard (Agilent)
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
0,4 mm
0,5 mm
0,8 mm
Conditionnement:
10 pièces
Spécification
Spécification
| Type | Ferrule |
| Diamètre (métrique) extérieur | 0,5 mm |
| À utiliser avec (application) | Colonne capillaire |
| Dimensions (métrique) | 1,58 mm |
| Température (métrique) Max | 450°C |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments Hewlett-Packard (Agilent) |
| Matériau | Graphite |
| Quantité | 10/boîte |
| Diamètre (métrique) intérieur | 0,5 mm |