Learn More
Feuille de graphite, 1 mm (0,04 po.) d’épaisseur, 97 % (traces de métal), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
30 x 30 cm
30 x 100 cm
30 x 500 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Graphite foil |
| Note relative au nom | 1mm (0.04 in.) thick |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Quantité | 30 x 30 cm |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Feuille |