Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset de fusion en graphite
Click to view available options
Capacité (métrique):
7.5cc
7.88cc
Quantité:
36 pièces
50pc
Conditionnement:
36 pièces
50 pièces
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Description | Graphite extrudé non purifié |
| Matériau | Graphite |
| À utiliser avec (application) | Métallurgie |
| Quantité | 36 pièces |
| Capacité (métrique) | 7.88cc |
| Product Type | Creuset de fusion en graphite |
| Forme | Pointe de forêt |