Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset de fusion en graphite
Code produit. p-6685050
Click to view available options
Capacité (métrique):
7.5cc
7.88cc
Quantité:
36 pièces
50pc
Conditionnement:
36 pièces
50 pièces
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15466345
Marque: Thermo Scientific Chemicals 040794.KD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Fabriqué à partir de matériaux en graphite qui offrent une uniformité thermique exceptionnelle et une exactitude aux spécifications dimensionnelles.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Graphite extrudé non purifié
Matériau Graphite
À utiliser avec (application) Métallurgie
Quantité 50pc
Capacité (métrique) 7.5cc
Product Type Creuset de fusion en graphite
Forme Pointe de forêt