Learn More
Trajan™ Joints toriques de revêtement GC en graphite
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Insert droit (en quartz) sans division Agilent Technologies, D.I. de 2,0 mm
Shimadzu 17 A (injecteur SPL-17)
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
- Bagues d’étanchéité en graphite
- Résistent à des températures allant jusqu’à 450°C
- 10/boîte
Spécification
Spécification
| Type | Bague d’étanchéité |
| Température (métrique) Max | 450°C |
| À utiliser avec (équipement) | Shimadzu 17 A (injecteur SPL-17) |
| Matériau | Graphite |
| Quantité | 10/boîte |