Learn More
Plaque en graphite, graphite pyrolytique hautement orienté (HOPG), 10x10x(1,6min)mm (0,394x0,394x0,079po), Thermo Scientific Chemicals
585.00€ - 2165.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Graphite plate |
---|---|
Note relative au nom | Highly oriented pyrolytic graphite (HOPG), 10x10x(1.6min)mm (0.394x0.394x0.079 in.) |
Numéro MDL | MFCD00144065 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15423905
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043835.KF |
1 Pc. |
585.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15433905
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043835.KJ |
5 Pc. |
2165.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Graphite plate | |
Highly oriented pyrolytic graphite (HOPG), 10x10x(1.6min)mm (0.394x0.394x0.079 in.) | |
MFCD00144065 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-955-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only