Learn More
Fisherbrand™ Incubateur microbiologique à convection naturelle
Code produit. 15815911 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
75 l
117 L
194 l
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15815911
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Contrôleur numérique
  • Contrôleur numérique
  • Convection naturelle
  • Protection contre la surchauffe
  • Intérieur en acier inoxydable
  • Empilable
  • Régulateur de débit ajustable manuellement pour une meilleure circulation de l’air
  • Étagères faciles à retirer et coins arrondis pour un nettoyage facilité
  • Deux tablettes métalliques livrées de série
  • Garantie deux ans pièces et main-d’œuvre
  • Marquage CE
Séchage, chauffage, usage général
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) d’étagère 25 kg
Capacité (métrique) 117 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Convection Type Gravité
Matériau Acier inoxydable
Nbre d’étagères 2
Type de bouchon R.-U. et U.E.
Plage de températures (métrique) Température ambiante de +7 à 75°C
Type Incubateur microbiologique
Affichage Numérique
Stabilité de la température ± 0,3°C à 37°C
Uniformité de la température ± 0,8°C à 37°C
Garantie Garantie deux ans pièces et main-d’œuvre
Dimensions (P x l x H) intérieures 414 x 464 x 608 mm
Dimensions (L x l x H) 565 x 640 x 820 mm
Poids à l’expédition (métrique) 47 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz