Learn More
IBA Lifesciences Gravity flow Strep-Tactin™ 4Flow™ high capacity column
Tous les produits IBA Lifesciences ProduitsDescription
Spécification
Spécification
| Capacité de liaison | 20 mg/mL resin |
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| Description | 4% agarose, crosslinked |
| Granulométrie | 50 to 150 μm |
| Forme | Pâte de résine |
| Quantité | 5 mL |
| Forme protéique | Tetrameric protein |
| Cible | Proteins tagged with Twin-Strep-tag™; Strep-tag™II; cross reactivity: biotin |
| Type | Colonne |
| Type de produit final | Affinity chromatography equipment |
| Afficher plus |