Learn More
IBA Lifesciences Colonne XT Superflow™ à écoulement par gravité
Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 x 1 ml
1 x 5 ml
5 x 0,2 ml
1 x 10 ml
Quantité:
1 colonne
5 colonnes
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
- Pour une purification efficace des protéines de fusion recombinantes Strep-tag™ II et Twin-Strep-tag™ sous écoulement par gravité
- Le Strep-Tactin™ XT possède une affinité plus élevée pour les protéines de fusion Strep-tag™ et Twin-Strep-tag™ comme le Strep-Tactin™ classique
- Capacité de liaison dynamique : 5,7 mg de protéine/ml de résine, déterminée avec le marqueur mCherry-Twin-Strep-tag™ (30 kDa)
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 x 5 ml |
| Quantité | 1 colonne |
| À utiliser avec (application) | Purification de protéines |
| Type | Gravity Flow Column |
Usage exclusivement réservé à la recherche.