Learn More
Keystone Cleanroom Products Gray Coated Tyvek Equipment Cover, with Elastic
Gray Tyvek GMP covers block UV light, which can damage light sensitive biotech products.
Marque: Keystone Cleanroom Products COV-GTVK-524048
Informations supplémentaires : Poids : 22.22990kg
Description
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
- Conditionnés 1 par sachet en poly étiqueté du numéro de lot et de la date de fabrication
- Bloque la lumière UV
- Réduit les coûts de main d’œuvre
- Simplifie la conformité aux SOP
- Résistant aux déchirures et aux perforations
- Hydrophobe
- Non pelucheux
- Certificats de conformité envoyés avec chaque expédition
Spécification
Autoclavable | |
Élastique | |
Tyvek | |
7,4 mil | |
48 in |
COC | |
Gris | |
0,19 mm | |
132 x 102 cm (52 x 40 in) | |
122 cm |